Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 2967-66-0
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 86-87°/10mm
Beilstein Reference: 1963288
MDL No.: MFCD00042324
Formule:
C₉H₇F₃O₂ Kookpunt: 86…87 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 13…14 °C Dichtheid: 1,268 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042324 CAS nummer: 2967-66-0 |