Methyl-5-bromo-2-furoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20524.06 B20524.03 B20524.14
B20524.06EA 87.5 EUR
B20524.06 B20524.03 B20524.14
Methyl-5-bromo-2-furoate ≥97%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 2527-99-3 Molecular Formula: C6H5BrO3 Formula Weight: 205.01 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00092313
Formule: C₆H₅BrO₃
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092313
CAS nummer: 2527-99-3