2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B20774.0D B20774.0F B20774.AP
B20774.0DEA 714 EUR
B20774.0D B20774.0F B20774.AP
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol ≥97%
Diethylene glycol monohexyl ether
Purity: 97% CAS No.: 112-59-4 Molecular Formula: C10H22O3 Formula Weight: 190.28 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: -40° Boiling Point: 259-261° Beilstein Reference: 1743959 MDL No.: MFCD00010703
Formule: C₁₀H₂₂O₃
Kookpunt: 259…261 °C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,932
Vlampunt: 123 °C (253 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010703
CAS nummer: 112-59-4
EINECS: 203-988-3