Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20817.06 B20817.14
B20817.06EA 76.5 EUR
B20817.06 B20817.14
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Rubidium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 18909-68-7 Molecular Formula: BF4Rb Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00083071
Formule: BF₄Rb
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083071
CAS nummer: 18909-68-7
EINECS: 242-660-4