2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20988.03
B20988.06
B20988.03EA
77.6
EUR
B20988.03
B20988.06
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 108124-17-0
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD00221070
Formule:
C₁₂H₁₀O₃ Smeltpunt: 181…184 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00221070 CAS nummer: 108124-17-0 |