Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
B22489.09
B22489.18
B22489.09EA
50.2
EUR
B22489.09
B22489.18
Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 2905-69-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Flash Point:
Formule:
C₈H₆Cl₂O₂ MW: 205.04 g/mol Smeltpunt: 37…40 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000606 CAS nummer: 2905-69-3 EINECS: 220-815-7 |