trans-2,5-Dimethylpiperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23150.06
B23150.14
B23150.22
B23150.06EA
35.2
EUR
B23150.06
B23150.14
B23150.22
trans-2,5-Dimethylpiperazine ≥98%
trans-2,5-Dimethylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 2815-34-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 162-165°
Beilstein Reference: 79886
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00070516
Formule:
C₆H₁₄N₂ Kookpunt: 162…165 °C Smeltpunt: 115…119 °C Vlampunt: 58 °C (136 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070516 CAS nummer: 2815-34-1 ADR: 4.1,III |