2-Aminoterephthalic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24441.06 B24441.14 B24441.22
B24441.06EA 31.4 EUR
B24441.06 B24441.14 B24441.22
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 10312-55-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134536
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134536
CAS nummer: 10312-55-7