4-Ethynyltoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24812.06
B24812.14
B24812.06EA
65.8
EUR
B24812.06
B24812.14
4-Ethynyltoluene ≥98%
4-Ethynyltoluene
Purity: 98%
CAS No.: 766-97-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Melting Point: ca 21°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 969653
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008571
Formule:
C₉H₈ Kookpunt: 168…170 °C Smeltpunt: ∼ 21 °C Dichtheid: 0,916 Vlampunt: 49 °C (120 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008571 CAS nummer: 766-97-2 UN: 3295 ADR: 3,III |