2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24928.06
B24928.14
B24928.06EA
46.8
EUR
B24928.06
B24928.14
2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
2-Methyl-3-furoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6947-94-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 112229
Formule:
C₆H₆O₃ Smeltpunt: 97…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00092314 CAS nummer: 6947-94-0 |