1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 77.4 EUR
H27100.06 H27100.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N
Dichtheid: 1,2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095460
CAS nummer: 343952-33-0