1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorophosphate
H27355.06
H27355.18
H27355.06EA
84.4
EUR
H27355.06
H27355.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate
Purity: 99%
CAS No.: 401788-99-6
Molecular Formula: C10H16F6NP
Formula Weight: 295.22
Melting Point: 45°
MDL No.: MFCD03095438
Formule:
C₁₀H₁₆F₆NP MW: 295.21 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095438 CAS nummer: 401788-99-6 |