2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H30593.06
H30593.14
H30593.06EA
47.2
EUR
H30593.06
H30593.14
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 40473-07-2
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00088345
Formule:
C₆H₆BrNO Kookpunt: 206 °C Dichtheid: 1,530 Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00088345 CAS nummer: 40473-07-2 |