4-(Boc-amino)pyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H30820.06
H30820.14
H30820.06EA
33.9
EUR
H30820.06
H30820.14
4-(Boc-amino)pyridine 95%
4-(Boc-amino)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 98400-69-2
Molecular Formula: C10H14N2O2
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 147-150°
MDL No.: MFCD02179232
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Smeltpunt: 147…150 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179232 CAS nummer: 98400-69-2 |