Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H32262.03
H32262.06
H32262.03EA
79.1
EUR
H32262.03
H32262.06
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 334792-52-8
Molecular Formula: C8H6BrFO2
Formula Weight: 233.04
Refractive Index: 1.5345
Formule:
C₈H₆BrFO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07780735 CAS nummer: 334792-52-8 |