5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32564.03
H32564.06
H32564.03EA
86.6
EUR
H32564.03
H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Formule:
C₈H₁₀BrNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368869 CAS nummer: 870521-31-6 |