4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32610.03 H32610.09
H32610.03EA 102 EUR
H32610.03 H32610.09
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 80517-21-1 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 69-73° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00277447
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277447
CAS nummer: 80517-21-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III