5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H32756.03
H32756.06
H32756.03EA
52.5
EUR
H32756.03
H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 50594-78-0
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 101-105°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632196
Formule:
C₇H₃FN₂O₂ Smeltpunt: 101…105 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01632196 CAS nummer: 50594-78-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |