2-Formyl-6-methoxypyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34432.03
H34432.06
H34432.03EA
61.1
EUR
H34432.03
H34432.06
2-Formyl-6-methoxypyridine 96%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Purity: 96%
CAS No.: 54221-96-4
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Refractive Index: 1.5310
Formule:
C₇H₇NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05664030 CAS nummer: 54221-96-4 |