3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50087.03 H50087.06
H50087.03EA 74.3 EUR
H50087.03 H50087.06
3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
3-Formyl-2-methoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 71255-09-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 MDL No.: MFCD04115112
Formule: C₇H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115112
CAS nummer: 71255-09-9