5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
H50154.03 H50154.06
H50154.03EA 72.5 EUR
H50154.03 H50154.06
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
5-Bromo-2-formylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 31181-90-5 Molecular Formula: C6H4BrNO Formula Weight: 186.01 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD04112535
Formule: C₆H₄BrNO
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112535
CAS nummer: 31181-90-5