Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08063.06
L08063.14
L08063.06EA
38.6
EUR
L08063.06
L08063.14
Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Methyl-2,6-difluorobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 13671-00-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1948618
MDL No.: MFCD00051778
Formule:
C₈H₆F₂O₂ Kookpunt: 203…204 °C Dichtheid: 1,281 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051778 CAS nummer: 13671-00-6 |