Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10195.14 L10195.22
L10195.14EA 33.6 EUR
L10195.14 L10195.22
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Purity: 99% CAS No.: 103-23-1 Molecular Formula: C22H42O4 Formula Weight: 370.58 Flash Point: 196°(384°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -67° Boiling Point: 166-168°/1mm Beilstein Reference: 1803774 MDL No.: MFCD00009496
Formule: C₂₂H₄₂O₄
Kookpunt: 166…168 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: –67 °C
Dichtheid: 0,990
Vlampunt: 196 °C (384 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009496
CAS nummer: 103-23-1
EINECS: 203-090-1