3-Furoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
L11629.06
L11629.14
L11629.06EA
41.4
EUR
L11629.06
L11629.14
3-Furoic acid ≥99%
3-Furoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Formule:
C₅H₄O₃ Smeltpunt: 120…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005350 CAS nummer: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |