2-Acetylbenzofuran 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L13771.06
L13771.14
L13771.06EA
40.2
EUR
L13771.06
L13771.14
2-Acetylbenzofuran 99
2-Acetylbenzofuran
Purity: 99%
CAS No.: 1646-26-0
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 g/mol Kookpunt: 110…113 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 70…72 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005849 CAS nummer: 1646-26-0 EINECS: 216-706-9 |