3-Chlor-1,2-benzisothiazol 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
L17791.06 L17791.14
L17791.06EA 64.2 EUR
L17791.06 L17791.14
3-Chlor-1,2-benzisothiazol 97
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Purity: 99% CAS No.: 7716-66-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Melting Point: 37-44° Boiling Point: 80-86°/0.75mm MDL No.: MFCD00673254
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Kookpunt: 80…86 °C (0.75 mmHg)
Smeltpunt: 37…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673254
CAS nummer: 7716-66-7