1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L19275.06
L19275.14
L19275.06EA
24.2
EUR
L19275.06
L19275.14
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 109384-19-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 7202094
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ Smeltpunt: 62…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075174 CAS nummer: 109384-19-2 |