1-Allylpiperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19391.06
L19391.14
L19391.06EA
79.4
EUR
L19391.06
L19391.14
1-Allylpiperazine ≥98%
1-Allylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 13961-36-9
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 180-182°
Beilstein Reference: 507447
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00167970
Formule:
C₇H₁₄N₂ Kookpunt: 180…182 °C Dichtheid: 0,902 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00167970 CAS nummer: 13961-36-9 UN: 2920 ADR: 8,II |