Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20251.06
L20251.14
L20251.06EA
74.3
EUR
L20251.06
L20251.14
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 76089-77-5
Molecular Formula: C3CeF9O9S3
Formula Weight: 587.33
Melting Point:
Formule:
C₃CeF₉O₉S₃ Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1,7 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093899 CAS nummer: 76089-77-5 |