Brij® 35
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
786-521 786-351
786-521EA 147 EUR
786-521 786-351
Brij® 35
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080891
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable