TRITON™ X-100
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
786-513EA 95.9 EUR
786-513
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 251°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793