Natriumhydroxide 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.00233.9950EA 0 EUR
1.00233.9950 1.00233.9025
Natriumhydroxide 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie, SAFC®
Natriumhydroxide
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Kookpunt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II