TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid), Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08320.0025 1.08320.0250
1.08320.0025EA 66.3 EUR
1.08320.0025 1.08320.0250
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid), Millipore®
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243.28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007538
CAS nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1