TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10695.0250 1.10695.9010
1.10695.0250EA 404 EUR
1.10695.0250 1.10695.9010
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Millipore®
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007532
CAS nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3