Zoutzuur 2 mol/l (2 N), SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
4.80934.1000 4.80934.9025
4.80934.1000EA 111 EUR
4.80934.1000 4.80934.9025
Zoutzuur 2 mol/l (2 N), SAFC®
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II