Cyclohexaan
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02830.9190EA 0 EUR
1.02830.9190
Cyclohexaan
Cyclohexaan
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kookpunt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg