Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Brij® L23
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01962.0250 8.01962.1000 8.01962.9025
8.01962.0250EA 37.7 EUR
8.01962.0250 8.01962.1000 8.01962.9025
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080891
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Specification Test Results
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point 36 - 42 °C
Molar Mass 582.8 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)