TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3583.1 3583.2
ROTH3583.1EA 0 EUR
ROTH3583.1 ROTH3583.2
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Formule: C₇H₁₆NNaO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069903
CAS nummer: 91000-53-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable