TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6976.1 6976.2
ROTH6976.1EA 0 EUR
ROTH6976.1 ROTH6976.2
TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
Formule: C₆H₁₄NNaO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065482
CAS nummer: 70331-82-7