TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
9137.1 9137.2
ROTH9137.1EA 0 EUR
ROTH9137.1 ROTH9137.2
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007532
CAS nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3