Potassium hydrogen phthalate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P750.1 P750.2
ROTHP750.1EA 109 EUR
ROTHP750.1 ROTHP750.2
Potassium hydrogen phthalate
Potassium hydrogen phthalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Smeltpunt: 295…300 °C
Dichtheid: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013070
CAS nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM