Cyclohexaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
23223.552EA
2360
EUR
23223.552
23223.461
23223.290
23223.368
23223.324
Cyclohexaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexaan
Formule:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Kookpunt: 81 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 7 °C Dichtheid: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –18 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003814 CAS nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Bereik: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Substances coloured by H2SO4 | Passes test |
Boiling point | 79 - 81 °C |
Density (20/4) | 0.778 - 0.779 |
Free acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Solidification point | 5.5 - 6.5 °C |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |