Cyclohexaan 99,5, PESTINORM® Pest_Residual
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83658.320EA
167
EUR
83658.320
83658.290
83658.400
Cyclohexaan 99,5, PESTINORM® Pest_Residual
Cyclohexaan
Formule:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Kookpunt: 81 Smeltpunt: 7 Dichtheid: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –18 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003814 CAS nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Bereik: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
|
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |