Cyclohexaan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
6886.1 6886.2
ROTH6886.1EA 0 EUR
ROTH6886.1 ROTH6886.2
Cyclohexaan
Cyclohexaan
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM