Cyclohexaan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 40.7 EUR
28920-10ML 28920-5ML
Cyclohexaan, Supelco®
Cyclohexaan
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM