Cyclooctane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Octamethylene
L15000.AD
L15000.AK
L15000.ADEA
44.5
EUR
L15000.AD
L15000.AK
Cyclooctane ≥99%
Cyclooctane
Purity: 99+%
CAS No.: 292-64-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1900349
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00004162
Formule:
C₈H₁₆ Kookpunt: 150…152 °C Smeltpunt: 12…14 °C Dichtheid: 0,835 Vlampunt: 28 °C (82 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004162 CAS nummer: 292-64-8 EINECS: 206-031-8 UN: 3295 ADR: 3,III |