1-Ethynylcyclohexanol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000
119105000
119100025
ACRO119101000EA
51.9
EUR
ACRO119101000
ACRO119105000
ACRO119100025
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
1-Ethynylcyclohexanol
Formule:
C₈H₁₂O MW: 124.18 g/mol Kookpunt: 180 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 30…32 °C Dichtheid: 0.9763 g/cm³ Vlampunt: 73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003858 CAS nummer: 78-27-3 EINECS: 241-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |