1-Ethynylcyclopentanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23109.06
B23109.14
B23109.06EA
71.4
EUR
B23109.06
B23109.14
1-Ethynylcyclopentanol ≥98%
1-Ethynylcyclopentanol
Purity: 98+%
CAS No.: 17356-19-3
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Irritating
Melting Point: 23-27°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 1924167
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001365
Formule:
C₇H₁₀O Kookpunt: 156…159 °C Smeltpunt: 23…27 °C Dichtheid: 0,962 Vlampunt: 48 °C (118 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003858 CAS nummer: 17356-19-3 EINECS: 241-385-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |