2-Methylcyclohexanon 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
126610500 126612500 126610010
ACRO126610500EA 35.6 EUR
ACRO126610500 ACRO126612500 ACRO126610010
2-Methylcyclohexanon 98%
2-Methylcyclohexanon
Formule: C₇H₁₂O
Kookpunt: 162…163 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 0,924 g/cm³
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001635
CAS nummer: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %