4-tert-Butylcyclohexanone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
107911000 107915000 107910250
ACRO107911000EA 60.7 EUR
ACRO107911000 ACRO107915000 ACRO107910250
4-tert-Butylcyclohexanone 99%
4-tert-Butylcyclohexanone
Formule: C₁₀H₁₈O
Kookpunt: 113…116 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 48…51 °C
Dichtheid: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001642
CAS nummer: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥98.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)